Merck
361666
Sigma-Aldrich
4-(Heptyloxy)benzoic acid
98%
Sinónimos:
4-n -Heptyloxybenzoic acid, p -(Heptyloxy)benzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6OC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
236.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
solid
mp
146 °C (lit.)
temperatura de transición
crystalline phase to isotropic phase 146 °C
nematic phase to smectic phase <92 °C
nematic phase to isotropic phase 98 °C
cadena SMILES
CCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-13-9-7-12(8-10-13)14(15)16/h7-10H,2-6,11H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
ZRVIYEJYXIDATJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Intermediate for the synthesis of liquid crystals including chiral ferroelectric benzoates. Used in the preparation of medicinal compounds.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)
Hyunshun Shin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(7), 2617-2623 (2007-02-14)
The first committed step in lipid A biosynthesis is catalyzed by uridine diphosphate-(3-O-(R-3-hydroxymyristoyl))-N-acetylglucosamine deacetylase (LpxC), a zinc-dependent deacetylase, and inhibitors of LpxC may be useful in the development of antibacterial agents targeting a broad spectrum of Gram-negative bacteria. Here, we