Merck
361631
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-biphenylmethanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H3(CH3)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
73-76 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c(CO)cccc1-c2ccccc2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)