Merck
361321
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4NHCSNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
155-157 °C (lit.)
grupo funcional
amine
thiourea
cadena SMILES
COc1ccccc1NC(N)=S
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)10-8(9)12/h2-5H,1H3,(H3,9,10,12)
Clave InChI
HXCHZMHFZXNFIX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea is a sulphur compound.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)