360252
7-Methylxanthine
99%
Sinónimos:
2,6-Dihydroxy-7-methylpurine, Heteroxanthine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.14
Beilstein:
171027
Número CE:
Número MDL:
Ensayo
99%
cadena SMILES
Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
Clave InChI
PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?