Merck
359718
Sigma-Aldrich
Boc-Thr-OH
98%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-threonine, Boc-L-threonine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
219.23
Beilstein:
2051735
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −8.5°, c = 1 in acetic acid
mp
80-82 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-5(11)6(7(12)13)10-8(14)15-9(2,3)4/h5-6,11H,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/t5-,6+/m1/s1
Clave InChI
LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)