Merck
358932
Supelco
3,3′-Dimethylnaphthidine
99%
Sinónimos:
4,4′-Diamino-3,3′-dimethyl-1,1′-binaphthyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20N2
Número de CAS:
Peso molecular:
312.41
Beilstein:
2152306
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161500
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
técnicas
titration: suitable
cadena SMILES
Cc1cc(-c2cc(C)c(N)c3ccccc23)c4ccccc4c1N
InChI
1S/C22H20N2/c1-13-11-19(15-7-3-5-9-17(15)21(13)23)20-12-14(2)22(24)18-10-6-4-8-16(18)20/h3-12H,23-24H2,1-2H3
Clave InChI
FTEGMIZQLGXBNA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)