357847
2-Chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
2-Chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloro-6-methylnicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
171.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
162-164 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(Cl)n1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-4-2-3-5(7(10)11)6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid (2-Chloro-6-methylnicotinic acid) is a nicotinic acid derivative.
Aplicación
2-Chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid (2-Chloro-6-methylnicotinic acid) may be used in the synthesis of 6-methyl-2-thiophenoxynicotinic acid, required for the preparation of europium complex for staining the nucleolus of NIH 3T3, HeLa and HDF cells.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Junhua Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(7), 2294-2299 (2006-02-16)
A europium complex selectively staining the nucleolus of NIH 3T3, HeLa, and HDF cells is reported. This complex possesses not only the advantage of the long lifetime of europium emission (0.3 ms), but also a chromophore that allows excitation at
Nicotinic acid derivatives. VI. Some transformations of 2-chloro-6-methylnicotinic acid.
P Nantka-Namirski et al.
Polish journal of pharmacology and pharmacy, 26(5), 545-548 (1974-07-01)