Merck
357766
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyphenylacetonitrile
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OC6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.578 (lit.)
bp
137 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H11NO/c15-10-9-12-5-4-8-14(11-12)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2
Clave InChI
DKGMALJGFUHPGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Synthesis of 3-phenoxyphenylacetonitrile has been reported.
Aplicación
3-Phenoxyphenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 3-phenoxyphenylacetonitrile.
Popov YV, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 81(8), 1743-1744 (2011)