349615
2,2-Diethoxypropionitrile
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
60 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(C)(OCC)C#N
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-9-7(3,6-8)10-5-2/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
QPFCLGADWIWYFW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,2-Diethoxypropionitrile can be prepared by the reaction of orthoacetic acid ethyl ester with HCN.
Aplicación
2,2-Diethoxypropionitrile may be used in the synthesis of [2H4]-acetyl-2-thiazoline. It may be used in the synthesis of 2-acetyl-2-thiazoline by condensation reaction with cysteamine, followed by the hydrolysis.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Quantification of character-impact odour compounds of roasted beef.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 196(5), 417-422 (1993)
Evaluation of potent odorants in roasted beef by aroma extract dilution analysis.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 194(4), 322-325 (1992)