Merck
348996
Sigma-Aldrich
2′-Benzyl-2,2-dimethylpropionanilide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCONHC6H4CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
267.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
88-90 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO/c1-18(2,3)17(20)19-16-12-8-7-11-15(16)13-14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,19,20)
Clave InChI
BDYMLDYIYIGVCY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2′-Benzyl-2,2-dimethylpropionanilide may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)