348953
Octyl cyanoacetate
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
95 °C/0.11 mmHg (lit.)
densidad
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitrile
cadena SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C11H19NO2/c1-2-3-4-5-6-7-10-14-11(13)8-9-12/h2-8,10H2,1H3
Clave InChI
MBCTWXWDQMXVDF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?