Merck
348945
Sigma-Aldrich
cis,cis-Mucononitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
NCCH=CHCH=CHCN
Número de CAS:
Peso molecular:
104.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
mp
128-131 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(C#N)=C([H])\C([H])=C(\[H])C#N
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H/b3-1-,4-2-
Clave InChI
QLQYLCRMTTXKHS-CCAGOZQPSA-N
Descripción general
cis,cis-Mucononitrile (Z,Z-2,4-hexadienedinitrile) can be prepared by the copper-catalyzed oxidation of o-phenylenediamine. 13C MAS NMR spectra of cis,cis-mucononitrile oriented in liquid-crystalline media has been studied. Pt-catalyzed addition of diethylphosphine to cis,cis-mucononitrile yields the new diphosphine, Et2PCH(CN)CH(CH2CH2CN)PEt2.
Aplicación
cis,cis-Mucononitrile may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Copper-catalyzed oxidation of o-phenylenediamines to cis, cis-mucononitriles.
Kajimoto T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(8), 1389-1393 (1976)
Regiochemistry of platinum-catalyzed hydrophosphination of a diene. Formation of the chiral diphosphine Et2PCH (CN) CH (CH2CH2CN) PEt2 via monophosphine intermediates.
Kovacik I, et al.
Organometallics, 25(2), 536-539 (2006)
13C MAS NMR Spectra of cis, cis-Mucononitrile in Liquid-Crystalline Media and in the Solid State. Orientation of the Carbon Chemical-Shift Tensors.
Ramanathan KV, et al.
Journal of Magnetic Resonance, 123(2), 196-200 (1996)