Merck
348112
Sigma-Aldrich
Triethylvinylsilane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHSi(C2H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
densidad
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Si](CC)(CC)C=C
InChI
1S/C8H18Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3
Clave InChI
HBWGDHDXAMFADB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)