Merck
348058
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]tetracarbonylmolybdenum(0)
97%
About This Item
Fórmula lineal:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]Mo(CO)4
Número de CAS:
Peso molecular:
606.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Análisis
97%
mp
185-187 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)