Merck
347620
Sigma-Aldrich
N-[4-(4-Aminobenzyl)phenyl]-5-norbornene-2,3-dicarboximide
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
344.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
mp
191-193 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N3C(=O)C4[C@@H]5C[C@@H](C=C5)C4C3=O)cc1
InChI
1S/C22H20N2O2/c23-17-7-1-13(2-8-17)11-14-3-9-18(10-4-14)24-21(25)19-15-5-6-16(12-15)20(19)22(24)26/h1-10,15-16,19-20H,11-12,23H2/t15-,16+,19?,20?
Clave InChI
SXKBQLZMICXHNV-BANKROOTSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves