Merck
347019
Sigma-Aldrich
(−)-(R)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyl methyl ether
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H18FeOP
Número de CAS:
Peso molecular:
421.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
98%
actividad óptica
[α]20/D −337°, c = 1 in chloroform
mp
127-128 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CO[C@H](C)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
Aplicación
Ligand for the synthesis of optically active binaphthyls, and ternaphthalenes via asymmetric Grignard cross-coupling.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hayashi, T. et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 8153-8153 (1988)
Hayashi, T. et al.
Tetrahedron Letters, 30, 215-215 (1989)