Merck
346349
Sigma-Aldrich
9-Oxo-9H-thioxanthene-3-carbonitrile 10,10-dioxide
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H7NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
269.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
280-282 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1c2ccccc2S(=O)(=O)c3cc(ccc13)C#N
InChI
1S/C14H7NO3S/c15-8-9-5-6-11-13(7-9)19(17,18)12-4-2-1-3-10(12)14(11)16/h1-7H
Clave InChI
KFTPXAFBDZWJNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)