345253
S-Benzyl-L-cysteinol
97%
Sinónimos:
(R)-2-Amino-3-(benzylthio)-1-propanol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −49°, c = 1.4 in ethanol
mp
42-46 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@H](CO)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NOS/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
Clave InChI
AUOITUNWAPLMBM-SNVBAGLBSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?