344915
Aluminum metaphosphate
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula lineal:
Al(PO3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
263.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Formulario
powder
densidad
2.78 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=P(=O)O[Al](OP(=O)=O)OP(=O)=O
InChI
1S/Al.3HO3P/c;3*1-4(2)3/h;3*(H,1,2,3)/q+3;;;/p-3
Clave InChI
DHAHRLDIUIPTCJ-UHFFFAOYSA-K
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?