Merck
344613
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetylacetonate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Co(C5H7O2)2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
257.15 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
powder or crystals
composición
Degree of hydration, ~2
idoneidad de la reacción
core: cobalt
cadena SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Co]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Co.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
Clave InChI
CCSRIPNIKKQYHL-SUKNRPLKSA-L
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)