Merck
344265
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
99%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
155.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
mp
64-66 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3H
Clave InChI
PGKPNNMOFHNZJX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile may be used in the preparation of 2-chloro-3,4-diaminobenzonitrile.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Richard L Mackman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(15), 2019-2022 (2002-07-13)
The development of potent and selective urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitors based on the lead molecule 2-(2-hydroxy-3-ethoxyphenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamidine (3a) is described.