344079
(+)-(S)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-1′,2-bis(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
actividad óptica
[α]20/D +350°, c = 0.5 in chloroform
mp
138-142 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.C[C@@H]([C]4[CH][CH][CH][C]4P(c5ccccc5)c6ccccc6)N(C)C
InChI
1S/C21H23NP.C17H14P.Fe/c1-17(22(2)3)20-15-10-16-21(20)23(18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h4-17H,1-3H3;1-14H;/t17-;;/m0../s1
Clave InChI
VUJPTJYMSBMZOZ-RMRYJAPISA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?