Merck
342246
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluoroarsenate(V)
98%
Sinónimos:
Hexaflurate, Nopalmate
About This Item
Fórmula lineal:
KAsF6
Número de CAS:
Peso molecular:
228.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: arsenic
mp
400 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
cadena SMILES
[K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.K/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
Clave InChI
DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)