Merck
342211
Sigma-Aldrich
Nickel(II) fluoride
Sinónimos:
Nickel difluoride, Nickel fluoride, Nickelous fluoride
About This Item
Fórmula lineal:
NiF2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: nickel
mp
1380 °C (lit.)
solubilidad
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
densidad
4.72 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
F[Ni]F
InChI
1S/2FH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
DBJLJFTWODWSOF-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)