342157
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
99%
Sinónimos:
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
solid
bp
82 °C/60 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1C=O
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-1-2-7(13)5(3-6)4-12/h1-4,13H
Clave InChI
WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 2-[(E)-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzylideneamino]-4-methylphenol
- (E)-2-((3-fluorophenylimino)methyl)-4-(trifluoromethoxy) phenol
- 2-[(E)-(naphthalen-2-ylimino) methyl]-4-(trifluoromethoxy) phenol
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup