341983
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2CHCF2OC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
209.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
bp
100 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
InChI
1S/C8H7F4NO/c9-7(10)8(11,12)14-6-3-1-2-5(13)4-6/h1-4,7H,13H2
Clave InChI
MWDPEBMCVXNSPL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline is an organic fluorinated building block.
Aplicación
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?