341924
1-Methyl-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4OCF2CHF2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
98 °C/65 mmHg (lit.)
densidad
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)