Merck
341592
Sigma-Aldrich
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric anhydride
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20O4Si
Número de CAS:
Peso molecular:
244.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
mp
79-81 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C11H20O4Si/c1-11(2,3)16(4,5)15-8-6-9(12)14-10(13)7-8/h8H,6-7H2,1-5H3
Clave InChI
RXAJGRHLLRGVSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric anhydride was employed as starting material for the preparation of labeling reagents.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Zbigniew Skrzypczynski et al.
Bioconjugate chemistry, 15(3), 583-593 (2004-05-20)
We present a flexible and cost-efficient synthetic strategy for the preparation of a new family of phosphoramidite and solid-support reagents that can introduce a broad range of modifications into DNA probes. The key intermediate material 3 is synthesized using the