Merck
341142
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(phenylimine) dihydrochloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH2(CHNC6H5)2·2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
295.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
218 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl.Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)