Merck
340715
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H2(F)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
268.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
97%
mp
59-64 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(F)cc(Br)cc1Br