339911
2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid
98%
Sinónimos:
3-Isopropyl-6-methylsalicylic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
127-129 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(C)c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-6(2)8-5-4-7(3)9(10(8)12)11(13)14/h4-6,12H,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
FNWNGQGTFICQJU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid is also referred as o-thymotic acid. Analgesic and antistress evaluation of o-thymotic acid in rat has been reported.
Aplicación
2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid is suitable for nuclear reactor applications.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Analgesic and anti-inflammatory evaluation of thymotic acid and certain homologs.
Journal of pharmaceutical sciences, 57(6), 989-994 (1968-06-01)
Structure of the tri-o-thymotide-ethyl methyl sulfoxide (2: 1) clathrate. Crystallographic estimation of the enantioselectivity.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 38(8), 2312-2315 (1982)