339814
(R)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
97%
Sinónimos:
(R)-1-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
actividad óptica
[α]25/D +6.0°, c = 1 in 0.05 M NaOH
mp
248-250 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.C[C@@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
Clave InChI
CZQQGVFHLSBEDV-FYZOBXCZSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable