Merck
338990
Sigma-Aldrich
Thiourea-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
D2NCSND2
Número de CAS:
Peso molecular:
80.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
mp
170-176 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]N([2H])C(=S)N([2H])[2H]
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i/hD4
Clave InChI
UMGDCJDMYOKAJW-JBISRTOLSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)