Merck
338427
Sigma-Aldrich
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinecarbonitrile
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H4F6N2
Número de CAS:
Peso molecular:
290.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
98%
mp
76-78 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(C#N)c2cccc(c2n1)C(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)