Merck
338117
Sigma-Aldrich
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyltriphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H24BrO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
443.31
Beilstein:
5209374
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
144-146 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].C1COC(CC[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)O1
InChI
1S/C23H24O2P.BrH/c1-4-10-20(11-5-1)26(21-12-6-2-7-13-21,22-14-8-3-9-15-22)19-16-23-24-17-18-25-23;/h1-15,23H,16-19H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
ZCJKBPSRKLHANV-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for:
  • Wittig olefination
  • Preparationof ligands for histamine receptor binding with H3/H4 subtype selectivity
  • Preparation of dual inhibitors of phosphodiesterase-4 and serotonin reuptake
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)