Merck
338109
Sigma-Aldrich
N-(Phosphonomethyl)glycine, monoisopropylamine salt solution
40 wt. % in H2O
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2P(O)CH2NHCH2CO2H·(CH3)2CHNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
40 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.435
densidad
1.218 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)N.OC(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P.C3H9N/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9;1-3(2)4/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);3H,4H2,1-2H3
Clave InChI
ZEKANFGSDXODPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fate and Mobility of Glyphosate Leachate in Palestinian Soil Using Soil Column.
Jodeh S, et al.
Journal of Materials and Environmental Science, 5(6), 2008-2016 (2014)
In situ fluorimetric determination of pesticides on vegetables.
Hassoon S and Schechter I.
Analytica Chimica Acta, 405(1), 9-15 (2000)
Lee H-L and Guo H-R.
Herbicides, Theory and Applications, 978-953 (2011)
Dimitra Papagiannaki et al.
Scientific reports, 10(1), 20247-20247 (2020-11-22)
The active herbicide ingredient glyphosate [N-(phosphonomethyl)glycine] is frequently detected as a contaminant in groundwater and surface waters. This study investigated effects of UV-A (365 nm), UV-B (302 nm) and UV-C (254 nm) irradiation of glyphosate in water on photolysis and toxicity to aquatic