Merck
337641
Sigma-Aldrich
Copper(I) thiophenolate
98%
Sinónimos:
Copper(I) thiophenoxide, Phenylthiocopper(I), Thiophenol copper(I) salt
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SCu
Número de CAS:
Peso molecular:
172.71
Beilstein:
3709171
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Análisis
98%
mp
280 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Clave InChI
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)