Merck
336130
Sigma-Aldrich
Rubidium acetate
98%
Sinónimos:
Acetic acid rubidium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2Rb
Número de CAS:
Peso molecular:
146.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
cadena SMILES
[Rb+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Rb/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M