Merck
333964
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) fluoride hydrate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ZrF4·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
167.22 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
powder
composición
Degree of hydration, 2-3
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.H2O.Zr/h4*1H;1H2;/q;;;;;+4/p-4
Clave InChI
GORLMDNEWNWWBP-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)