Merck
333204
Sigma-Aldrich
Tantalum nitride
5 μm, 99.5% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
TaN
Número de CAS:
Peso molecular:
194.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.5% trace metals basis
tamaño de partícula
5 μm
cadena SMILES
N#[Ta]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)