332992
Monuron
99%
Sinónimos:
Monuron
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
mp
173-174 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Clave InChI
BMLIZLVNXIYGCK-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?