332933
1-Bromo-3-chloro-2,2-dimethoxypropane
95%
About This Item
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
69-71 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(CCl)(CBr)OC
InChI
1S/C5H10BrClO2/c1-8-5(3-6,4-7)9-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FWGJNRCQZRSHGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)