332852
4-Methylcyclohexaneacetic acid, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Ensayo
97%
Formulario
solid
cadena SMILES
CC1CCC(CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C9H16O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10)11/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
OQZGYMRYZAKXAF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)