Merck
332844
Sigma-Aldrich
4-Methoxycyclohexanecarboxylic acid, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H10CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
158.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4687 (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ether
cadena SMILES
COC1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
WKILSRYNRQGRMA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
cis-4-Methoxycyclohexanecarboxylic acid reacts with methyllithium to afford ketone, cis-4-methoxy-1-acetylcyclohexane. Reaction of cis-4-methoxycyclohexanecarboxylic acid with acetic acid and catalytic amount of sulphuric acid has been investigated.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Notes-Studies of Configuration. VI. cis-and trans-4-Methoxycyclohexanol.
Noyce DS and Weingarten HI.
The Journal of Organic Chemistry, 25(2), 260-262 (1960)
Studies of Configuration. IV. The Rearrangement of Methoxycyclohexanecarboxylic Acids with Acetic Anhydride1.
Noyce DS and Weingarten HI.
Journal of the American Chemical Society, 79(12), 3098-3102 (1957)