Merck
332526
Sigma-Aldrich
Ammonium heptafluorotantalate(V)
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2TaF7
Número de CAS:
Peso molecular:
350.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
crystalline
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
[NH4+].[NH4+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2H3N.Ta/h7*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;;+5/p-5
Clave InChI
RDNGDFQMYLJTJR-UHFFFAOYSA-I
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges