331171
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-yloxy, free radical
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
217.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
81-82 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)N=C(c2ccccc2)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C13H17N2O/c1-12(2)11(10-8-6-5-7-9-10)14-13(3,4)15(12)16/h5-9H,1-4H3
Clave InChI
LIGLEHMSIMQEJW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)