330280
Ethyl thiooxamate
95%
Sinónimos:
Ethyl aminothioxoacetate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
mp
62-65 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to orange)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(N)=S
InChI
1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)
Clave InChI
YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ethyl thiooxamate was used in the synthesis of functionalized bithiazoles.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synlett, 2681-2681 (2004)
The Electronic Spectra of Thioamides and Thiohydrazides
Acta Chemica Scandinavica, 18(5) (1964)