Merck
330264
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzyl chloride
99%
Sinónimos:
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethoxybenzene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
186.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
bp
115-118 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
COc1cc(CCl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
CCAWDIFJOBKBSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3,5-Dimethoxybenzyl chloride was used in preparation of benzyl 7-(3,5-dimethoxyphenylacetoxy)octanoate, a precursor of curvularin. It was also used in the preparation of diethyl (3,5-dimethoxybenzyl) phosphonate via Wittig-Horner reaction.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Guoliang Chen et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 53(12), 1587-1590 (2005-12-06)
Seventeen novel resveratrol derivatives were synthesized. Their anti-inflammatory activities were tested on xylene-induced mouse ear edema. The pharmacological results showed that some compounds have potent anti-inflammatory activities.
Synthesis of (?)-dimethyl curvularin based on the palladium-catalyzed carbonylation of 3, 5-dimethoxybenzyl chloride using a butadiene telomer as a building block.
Takahashi T, et al.
Tetrahedron Letters, 21(40), 3885-3888 (1980)