Merck
329487
Sigma-Aldrich
(−)-8-Phenylmenthol
98%
Sinónimos:
(−)-Phenmenthol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24O
Número de CAS:
Peso molecular:
232.36
Beilstein:
3651167
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −26°, c = 2 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.53 (lit.)
densidad
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m1/s1
Clave InChI
WTQIZFCJMGWUGZ-BPLDGKMQSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)