329290
N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide
96%
Sinónimos:
2-Chloro-N,N-dimethylacetoacetamide
About This Item
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
n/D (lit.)
bp
95 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidad
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)C(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C6H10ClNO2/c1-4(9)5(7)6(10)8(2)3/h5H,1-3H3
Clave InChI
QJACRCAPQIYMIH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?